220202
CHAPSO
Unique detergent with high CMC that solubilizes membrane-bound proteins in their native state.
Sinónimos:
CHAPSO, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-2-hydroxy-1-propanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
>98% (TLC)
formulario
solid
mol peso
micellar wt 9960
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
número de agregación
11
color
white
CMC
8 mM
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Clave InChI
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable