Documentos clave
1.93410
Supelco
Ascorbic acid
EMPLURA®
About This Item
Código UNSPSC:
12352205
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
Envase
1.93410.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93410.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93410.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable