172103
Anaphase-Promoting Complex Inhibitor Negative Control, AAME
The Anaphase-Promoting Complex Inhibitor Negative Control, AAME, also referenced under CAS 1784-05-0, controls the biological activity of Anaphase-Promoting Complex.
Sinónimos:
Anaphase-Promoting Complex Inhibitor Negative Control, AAME, AAME hydrochloride
Seleccione un Tamaño
80,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
80,70 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
water: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N=C(NCCC[C@@H](C(OC)=O)NC(C)=O)N.[xHCl]
InChI
1S/C9H18N4O3.ClH/c1-6(14)13-7(8(15)16-2)4-3-5-12-9(10)11;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)(H4,10,11,12);1H/t7-;/m0./s1
Clave InChI
FIUSXBMWQFBXLZ-FJXQXJEOSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.