1.41352
Poli(vinil alcohol)
26-88, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, USP, JPE
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
Seleccione un Tamaño
309,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
309,00 €
Productos recomendados
Agency
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
descripción
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,USP,JPE
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
scales
técnicas
API processing | nano-milling: suitable
mp
160-240 °C
aplicaciones
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
PVA meets all the essential requirements to be used in ophthalmic preparations and offers important benefits compared to HPMC and CMC.