Documentos clave
1.24807
Millipore
6-(Furfurylamino)purine
for biochemistry
Sinónimos:
6-(Furfurylamino)purine, Kinetine, Furfuryladenine, Quinetine
Seleccione un Tamaño
1 G
122,00 €
122,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
122,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9N5O
Número de CAS:
Peso molecular:
215.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
208-382-2
NACRES:
NA.21
122,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, filtered suspension)
mp
265-270 °C
densidad aparente
360 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(nc1)ncnc2NCc3[o]ccc3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
Clave InChI
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable