Documentos clave
1.00354
Millipore
Indole-3-butyric acid
LAB
Sinónimos:
Indole-3-butyric acid, JBAA, IBA
Seleccione un Tamaño
5 G
57,10 €
25 G
134,00 €
100 G
379,00 €
500 G
1520,00 €
57,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
57,10 €
25 G
134,00 €
100 G
379,00 €
500 G
1520,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
205-101-5
NACRES:
NA.21
57,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
solid
mp
121-126 °C
solubilidad
0.25 g/L
densidad aparente
360 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CCCC(=O)O)cccc2
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
Clave InChI
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Octanal Enhances Disease Resistance in Postharvest Citrus Fruit by the Biosynthesis and Metabolism of Aromatic Amino Acids.: This paper discusses the indirect role of IBA in enhancing disease resistance in citrus fruits postharvest by facilitating the biosynthesis of aromatic amino acids. (Duan et al., 2024).
  • Callus Induction Followed by Regeneration and Hairy Root Induction in Common Buckwheat.: This research demonstrates the use of IBA for callus induction and subsequent regeneration and hairy root induction in common buckwheat, providing a valuable protocol for genetic studies and crop improvement. (Omelchenko et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 122 - 125 °C
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable