Este péptido corresponde a los restos 1-21 de la histona H3.
Calidad
Evaluada habitualmente como sustrato para enzimas modificadoras de histonas.
Forma física
Polvo liofilizado
Almacenamiento y estabilidad
2 años a -20°C
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Arabidopsis thaliana MUT9-like kinases (MLKs), a family of the plant-specific casein kinase 1 (CK1), have been implicated collectively in multiple biological processes including flowering. Three of the four MLKs (MLK1/2/4) have been characterized, however, little is known about MLK3, the
Chromatin remodeling and histone modifications are important for development and floral transition in plants. However, it is largely unknown whether and how these two epigenetic regulators coordinately regulate the important biological processes. Here, we identified three types of Imitation Switch
Preguntas
Revisiones
★★★★★ Sin puntuación