Documentos clave
12-330
Sigma-Aldrich
Casein Kinase 2 Substrate Peptide
Casein Kinase 2 Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays, liquid
Seleccione un Tamaño
1 μMOL
378,00 €
378,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 μMOL
378,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
378,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Casein Kinase 2 Substrate Peptide, Casein Kinase 2 Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays.
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
Información sobre el gen
human ... CSNK2B(1460)
Aplicación
Casein Kinase 2 Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: CK2
Target Sub-Family: CMGC
Calidad
Routinely evaluated as a substrate in a kinase assay.
Forma física
20 mM MOPS, pH 7.2; 25 mM b-glycerol phosphate; 5 mM EGTA; 1 mM sodium orthovanadate; 1 mM dithiothreitol
Almacenamiento y estabilidad
Stable for 2 years at -20°C from date of shipment. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. For maximum recovery of the product, centrifuge the original vial prior to removing the cap.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable