1.15419
Cetyl palmitate 15 (cetylesters wax)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Cetyl palmitate 15 (cetylesters wax), Cetaceum, Spermaceti synthetic
About This Item
Productos recomendados
Agency
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
formulario
solid
mp
43-57 °C
aplicaciones
pharmaceutical
semi-solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
Clave InChI
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Información legal
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable