1103105
USP
Cetyl palmitate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Palmityl palmitate, Cetyl palmitate, Hexadecyl hexadecanoate, Palmitic acid palmityl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cetyl palmitate
fabricante / nombre comercial
USP
mp
55-56 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
Clave InChI
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also, for use with USP monograph such as Cetyl Esters Wax
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable