1.11544
Wax white in pastilles
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Wax white in pastilles
Seleccione un Tamaño
98,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
98,00 €
Productos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
solid
mp
64 °C
temperatura de transición
flash point 265 °C
densidad
0.95 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.