Documentos clave
1.10695
Millipore
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid
Buffer substance TES
Sinónimos:
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES
Seleccione un Tamaño
250 G
343,00 €
10 KG
7940,00 €
343,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
343,00 €
10 KG
7940,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número índice de la CE:
230-906-3
NACRES:
NA.05
343,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
226-228 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H2]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
Clave InChI
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Buffer substance TES
Aplicación
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid Buffer substance TES. CAS 7365-44-8, molar mass 229.24 g/mol.
Nota de análisis
Assay (alkalimetric)≥ 99 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.05Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.1 %Loss on Drying (105°C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C7.50
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable