Documentos clave
1.10664
Millipore
Test agar pH 8.0 for the inhibitor test
for microbiology
Seleccione un Tamaño
500 G
549,00 €
549,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
549,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
549,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Nivel de calidad
Formulario
powder (dehydrated (DCM))
fabricante / nombre comercial
GranuCult®
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
7.9-8.1 (25 °C, 27.5 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidad
27.5 g/L
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Appearance (clearness): clear
Appearance (colour): yellowish-brown
pH-value (25 °C): 7.9 - 8.1
Solidification behaviour (2 hrs., 40 °C): liquid
Inhibition zone diameter/Gentamicin 10 µg (Bacillus subtilis BGA): 32 - 44 mm
Inhibition zone diameter/Gentamycin 30 µg (Bacillus subtilis BGA): 35 - 45 mm
Inhibition zone diameter/Penicillin G 10 U/IE (Bacillus subtilis BGA): 40 - 48 mm
Inhibition zone diameter/Streptomycin 10 µg (Bacillus subtilis BGA): 30 - 36 mm
Growth (Bacillus subtilis BGA): good to very good
Growth (Kocuria rhizophila ATCC 9341): good to very good
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3