Merck
106302
SAFC
CellPrime® rTrypsin
recombinant Trypsin (Liquid)
Fabricación farmacéutica
Seleccione un Tamaño
1 ML
1261,00 €
10 ML
Preguntar
50 ML
Preguntar
200 ML
Preguntar
1261,00 €
Fecha estimada de envío17 de enero de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
1261,00 €
10 ML
Preguntar
50 ML
Preguntar
200 ML
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
1261,00 €
Fecha estimada de envío17 de enero de 2025Detalles
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Nivel de calidad
formulario
liquid
pH
2.6-2.7 ( in H2O)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
Descripción general
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Información legal
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.