Merck
EMS0007
Sigma-Aldrich
Recombinant Trypsin Dimethlyated
Proteomics Grade, lyophilized powder, recombinant, expressed in Pichia pastoris
Sinónimos:
Dimethylated rTrypsin, Mass Spectrometry Trypsin, Proteomics grade rTrypsin
Seleccione un Tamaño
100 μG
134,00 €
4 X 100 μG
362,00 €
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
134,00 €
4 X 100 μG
362,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.26
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Nivel de calidad
grado
Proteomics Grade
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥10,000 units/mg protein
idoneidad
suitable for mass spectrometry
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Trypsin is routinely used in proteomics research for peptide mapping and protein sequence work due to its highly specific cleavage resulting in a limited number of tryptic peptides. Trypsin is a pancreatic serine endoprotease which hydrolyzes peptide bonds specifically at the carboxyl side of arginine and lysine residues. The rate of hydrolysis is slower if an acidic residue is on either side of the cleavage site and cleavage may not occur if a proline residue is on the carboxyl side. The enzyme also exhibits esterase and amidase activities. Trypsin has an average molecular mass of 23.29 kDa and a pH optimum near 8.0.
This product is prepared from recombinant trypsin, porcine sequence and the lysine residues have been dimethylated to further restrict autolysis. It is naturally devoid of chymotryptic activity. This high quality trypsin is suitable for proteomics use.
Specific activity: >= 10,000 BAEE units per mg protein.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)