Documentos clave
1.03643
Sigma-Aldrich
Dimetil sulfóxido-d6
deuteration degree min. 99.9% MagniSolv
Sinónimos:
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimetil sulfóxido
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
84.17
Beilstein:
1237248
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
Número índice de la CE:
218-617-0
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
potencia
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
42 %
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
temperatura de transición
flash point 88 °C
densidad
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Descripción general
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Especificaciones
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Información legal
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C