Merck
591955
Sigma-Aldrich
2-Pentanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Sinónimos:
Ethyl(acetone-d5), Methyl-d3 propyl-1,1-d2 ketone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CD2COCD3
Número de CAS:
Peso molecular:
91.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
-78 °C (lit.)
densidad
0.855 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3/i2D3,4D2
Clave InChI
XNLICIUVMPYHGG-PVGOWFQYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)