Merck
732931
Sigma-Aldrich
6-Methoxychromone-3-carboxaldehyde
Sinónimos:
3-Formyl-6-methoxychromone, 6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carboxaldehyde
Seleccione un Tamaño
250 MG
95,20 €
95,20 €
Precio de catálogo136,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
95,20 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
204.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
95,20 €
Precio de catálogo136,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
162-166 °C
grupo funcional
aldehyde
ketone
cadena SMILES
COc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H8O4/c1-14-8-2-3-10-9(4-8)11(13)7(5-12)6-15-10/h2-6H,1H3
Clave InChI
ILFXSWVYDSZVBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)