Documentos clave
1.03061
Supelco
Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate
GR for analysis
Sinónimos:
Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, 2,3-Butanedionedioxime disodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CNONa)2 · 8 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
304.20
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
262-523-2
Nivel de calidad
Formulario
solid
densidad aparente
300 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C4H8N2O2.2Na.8H2O/c1-3(5-7)4(2)6-8;;;;;;;;;;/h7-8H,1-2H3;;;8*1H2/q;2*+1;;;;;;;;/p-2/b5-3+,6-4+;;;;;;;;;;
Clave InChI
IJJDRGUPRATWQX-NPVLJBOBSA-L
Nota de análisis
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): conforms
Substances insoluble in water: conforms
Water (according to Karl Fischer): 44 - 48
Sensitivity test (at Nickel): conforms
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable