I-028
Interference Mix 6
5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant®
Sinónimos:
Qualitative Interference Mixture
Seleccione un Tamaño
324,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
324,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
liquid
composición
Amlodipine besylate, 5 μg/mL (as free base)
Atorvastatin calcium salt, 100 μg/mL (as free base)
Azithromycin dihydrate, 100 μg/mL (as free base)
Bupivacaine hydrochloride monohydrate, 100 μg/mL (as free base)
Cetirizine dihydrochloride, 50 μg/mL (as free base)
Dimenhydrinate, 100 μg/mL
Lisinopril dihydrate, 100 μg/mL (as free base)
Loratadine, 100 μg/mL
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
5-100 μg/mL each component in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)