Documentos clave
I-029
Supelco
Interference Mix 7 (For Qualitative Use Only)
50-100 μg/mL in methanol (each analyte), Cerilliant®
Sinónimos:
Qualitative Interference Mixture
Seleccione un Tamaño
1 ML
266,00 €
266,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
266,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
266,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
liquid
composición
Montelukast sodium salt, 100 μg/mL (as free base)
Pioglitazone hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Prednisolone, 100 μg/mL
Prednisone, 50 μg/mL
Procainamide hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Simvastatin, 100 μg/mL
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
50-100 μg/mL in methanol (each analyte)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods. This multi-component solution standard contains the routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs montelukast sodium salt, pioglitazone hydrochloride, prednisolone, prednisone, procainamide HCl and simvastatin.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)