999974P
Avanti
16:0-18:1 Diether PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 999974P, powder
Sinónimos:
1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Seleccione un Tamaño
1210,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1210,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (999974P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 999974P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H80NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-35-44-39(38-46-47(41,42)45-36-33-40)37-43-34-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,39H,3-16,18,20-38,40H2,1-2H3,(H,41,42)/b19-17-/t39-/m1/s1
Clave InChI
QMGSXZBWJYQMDL-VEAYGOGPSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)