890820P
Avanti
18:0 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890820P, powder
Sinónimos:
1,2-distearoyl-3-dimethylammonium-propane
Seleccione un Tamaño
214,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
214,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (890820P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890820P
tipo de lípido
transfection
cationic lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H81NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-38-39(37-42(3)4)46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h39H,5-38H2,1-4H3
Clave InChI
RVBUSVJSKGVQQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)