Documentos
857144C
Avanti
18:1 BMP-d5 (2R, 2′R/S)
new
Sinónimos:
sn-(1-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-3-phospho-rac-3′-(1′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol(d5) (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H77D5NO10P
Peso molecular:
797.11
Código UNSPSC:
12352211
origen biológico
synthetic
Análisis
≥99% (TLC)
formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 1 mg (857144C-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[NH4+].[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])OP([O-])(=O)OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Categorías relacionadas
Aplicación
Lipids research
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857144C-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable