890850C
Avanti
18:1 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890850C
Sinónimos:
1,2-dioleoyl-3-dimethylammonium-propane (DODAP)
Seleccione un Tamaño
214,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
214,00 €
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (890850C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890850C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890850C
concentración
10 mg/mL (890850C-25mg)
25 mg/mL (890850C-200mg)
tipo de lípido
transfection
cationic lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H77NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-38-39(37-42(3)4)46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,39H,5-18,23-38H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
Clave InChI
NYDLOCKCVISJKK-WRBBJXAJSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)