Merck
880128C
Avanti
DSPE-PEG(2000) Amine
Avanti Research - A Croda Brand 880128C
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
10 MG
166,00 €
25 MG
238,00 €
100 MG
587,00 €
166,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
166,00 €
25 MG
238,00 €
100 MG
587,00 €
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
166,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (880128C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880128C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (880128C-500mg)
pkg of 1 × 4 mL (880128C-100mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 880128C
concentración
10 mg/mL (880128C-10mg)
10 mg/mL (880128C-25mg)
25 mg/mL (880128C-100mg)
25 mg/mL (880128C-500mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
Descripción general
DSPE-PEG(2000) amine is a functionalized polyethylene glycol (PEG) conjugated lipid.
Aplicación
DSPE-PEG(2000) Amine has been used:
  • to prepare amine-functionalized vesicles[1]
  • to prepare small unilamellar vesicles[2]
  • to prepare liposomes[3]
Envase
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (880128C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880128C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880128C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880128C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Olga B Garbuzenko et al.
Theranostics, 9(26), 8362-8376 (2019-11-23)
Non-Small Cell Lung Carcinoma (NSCLC), is the most common type of lung cancer (more than 80% of all cases). Small molecule Tyrosine Kinase (TK) Inhibitors acting on the Epidermal Growth Factor Receptors (EGFRs) are standard therapies for patients with NSCLC
Stabilization and immobilization of aquaporin reconstituted lipid vesicles for water purification
Sun G, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 102, 466-471 (2013)
Landscape phage fusion protein-mediated targeting of nanomedicines enhances their prostate tumor cell association and cytotoxic efficiency
Jayanna PK, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 6(4), 538-546 (2010)
Venugopal Vangala et al.
Molecular pharmaceutics, 17(6), 1859-1874 (2020-04-29)
Glioblastoma multiforme (GBM) is one of the most aggressive tumors with a median survival of only 15 months. Effective therapeutics need to overcome the formidable challenge of crossing the blood-brain barrier (BBB). Receptors and transporters overexpressed on BCECs are being
Anujan Ramesh et al.
Biomaterials, 227, 119559-119559 (2019-11-02)
Among the numerous immune interactions, or lack-thereof, that occur during cancer progression, tumor-associated macrophages (TAMs) - cancer cell interactions have been shown to play an important role in modulating the tumor-microenvironment to an immune suppressive mode, promoting accelerated tumor growth