880124X
Avanti
DSPE-PEG(2000) Folate
Avanti Research™ - A Croda Brand 880124X
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[folate(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt):methanol (9:1)
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (880124X-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (880124X-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880124X
concentración
1 mg/mL (880124X-1mg)
10 mg/mL (880124X-10mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C