Documentos clave
870871P
Avanti
C12:1 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Dodec-2E-enoyl L-carnitine (HCl salt)
Seleccione un Tamaño
5 MG
187,00 €
187,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
187,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H36ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
377.95
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
187,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 x 5 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Cancer Research
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870871P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)