870326P
Avanti
C12:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Lauroyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (870326P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
lipidomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
Clave InChI
PDBBUDRTWRVCFN-KIYCHUIWSA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)