860844P
Avanti
C18 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860844P, powder
Sinónimos:
D-galactosyl-β-1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
Seleccione un Tamaño
261,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
261,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860844P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860844P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+
Clave InChI
YMYQEDCYNANIPI-OWWNRXNESA-N
Aplicación
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)