860840P
Avanti
C18(2R-OH) Galactosyl(β) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860840P, powder
Sinónimos:
D-galactosyl-β1-1′-N-[2′′(R)-hydroxystearoyl]-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860840P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860840P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available