860549P
Avanti
C24:1 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860549P, powder
Sinónimos:
D-glucosyl-β-1,1′-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860549P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860549P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Descripción general
Aplicación
- as a standard hexosylceramide for hydrophilic interaction chromatography-based liquid chromatography mass spectroscopy
- to test its nuclear factor of activated T-cells (NFAT) activation
- in human natural killer T (NKT) cell potency assays
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto