Merck
860725P
Avanti
28:0 SM (d18:1/28:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
N-octacosanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
Seleccione un Tamaño
5 MG
725,00 €
725,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
725,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H103N2O6P
Peso molecular:
871.35
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
725,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 x 5 mg (860725P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O
Clave InChI
RZFSTLQDWORRNW-GRTHQCPDSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860725P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)