810251P
Avanti
NBD-6 Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 810251P, powder
Sinónimos:
5-cholesten-3β-ol 6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810251P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (810251P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810251P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available