860632P
Avanti
C14 dihydroceramide (d18:0/14:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860632P, powder
Sinónimos:
N-myristoyl-D-erythro-sphinganine
Seleccione un Tamaño
109,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
109,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860632P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860632P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h30-31,34-35H,3-29H2,1-2H3,(H,33,36)/t30-,31+/m0/s1
Clave InChI
UDTSZXVRDXQARY-IOWSJCHKSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)