860501P
Avanti
C22 Ceramide (d18:1/22:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860501P, powder
Sinónimos:
N-behenoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860501P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860501P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860501P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
Descripción general
Aplicación
- as a standard to measure ceramide concentrations in muscle tissue samples using high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS2)
- as a standard for the quantitation of sphingolipid metabolites
- to study its effects on mitochondrial-to-cytosolic stress response (MCSR) induction
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto