Merck
860438P
Avanti
glucosyl (β) Sphingosine (d20:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
D-glucosyl-β1,1′-D-erythro-sphingosine (d20:1)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H51NO7
Número de CAS:
Peso molecular:
489.69
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860438P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860438P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available