Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 578,00 € |
Acerca de este artículo
578,00 €
Quality Segment
assay
>96% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H](Cc5nc[nH]c5)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)NCC(=O)N3[C@@H](CCC3)C(=O)N[C@@H](Cc4nc[nH]c
InChI
1S/C75H118N20O22S/c1-12-39(7)59(90-70(111)57(37(3)4)88-68(109)52-19-16-27-95(52)74(115)49(30-44-32-78-36-82-44)87-67(108)51-18-15-26-94(51)53(97)33-79-62(103)41(9)83-63(104)45(76)24-28-118-11)72(113)89-58(38(5)6)71(112)91-60(40(8)13-2)73(114)92-61(42(10)96)69(110)80-34-54(98)93-25-14-17-50(93)66(107)86-48(29-43-31-77-35-81-43)65(106)84-46(20-22-55(99)100)64(105)85-47(75(116)117)21-23-56(101)102/h31-32,35-42,45-52,57-61,96H,12-30,33-34,76H2,1-11H3,(H,77,81)(H,78,82)(H,79,103)(H,80,110)(H,83,104)(H,84,106)(H,85,105)(H,86,107)(H,87,108)(H,88,109)(H,89,113)(H,90,111)(H,91,112)(H,92,114)(H,99,100)(H,101,102)(H,116,117)/t39-,40-,41-,42+,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,57-,58-,59-,60-,61-/m0/s1
InChI key
QPMHUXBSHGAVGD-MCDIZDEASA-N
Gene Information
human ... NFATC1(4772), NFATC2(4773)
mouse ... Nfatc1(18018), Nfatc2(18019)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay >96% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form - | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... NFATC1(4772), NFATC2(4773) | Gene Information human ... NFATC2(4773) | Gene Information human ... NFATC1(4772) | Gene Information mouse ... NFATC2(18019) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NFAT Inhibitor
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?