Documentos clave
Z330914
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
Seleccione un Tamaño
2 EA
125,00 €
125,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
125,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
125,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Junta
joint: ST/NS19/26
Características
graduated: no
fabricante / nombre comercial
Bistabil®
Lenz 4.0141.28
embudo capacidad
50 mL
conector calibre
2.5 mm
Información legal
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)