Merck
860351P
Avanti
16:0 PC-d4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
Seleccione un Tamaño
10 MG
1270,00 €
1270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
1270,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H76NO8PD4
Número de CAS:
Peso molecular:
738.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
1270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860351P-10MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1/i34D2,35D2
Clave InChI
KILNVBDSWZSGLL-QKXUHBRISA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
16:0 PC-d4 has been used in the preparation of multilamellar lipid dispersions for nuclear magnetic resonance (NMR) studies.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860351P-10MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effects of diacylglycerols on conformation of phosphatidylcholine headgroups in phosphatidylcholine/phosphatidylserine bilayers
Goldberg E M, et al.
Biophysical Journal, 69(3), 965-973 (1995)