860341P
Avanti
14:0 PC-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand 860341P, powder
Sinónimos:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
Seleccione un Tamaño
1190,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1190,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860341P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860341P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Clave InChI
CITHEXJVPOWHKC-MYLWCSGWSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)