Merck
855476P
Avanti
13:0 Lyso PC
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(13:0/0:0)
Seleccione un Tamaño
25 MG
192,00 €
192,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
192,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H44NO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
453.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
192,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (855476P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 855476P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H44NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21(24)27-18-20(23)19-29-30(25,26)28-17-16-22(2,3)4/h20,23H,5-19H2,1-4H3/t20-/m1/s1
Clave InChI
WNRCJJWBAXNAPE-HXUWFJFHSA-N
Aplicación
13:0 Lyso PC has been used:
  • as an internal standard: for the quantification of targeted infant metabolites[1]
  • used as an internal standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) to identify changes in lipid profile of eggs[2]
  • as an internal standard for tandem mass spectrometry analysis of lipid species[3]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855476P-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lipidomic investigation of eggs' yolk: Changes in lipid profile of eggs from different conditions
Campos AM, et al.
Food Research International, 89, 177-185 (2016)
The impact of human breast milk components on the infant metabolism
Hellmuth C, et al.
PLoS ONE, 13(6) (2018)
The impact of human breast milk components on the infant metabolism
Hellmuth C, et al.
Testing, 13(6) (2018)
High-Throughput Plasma Lipidomics: Detailed Mapping of the Associations with Cardiometabolic Risk Factors
Huynh K, et al.
Cell Chemical Biology, 26(1), 71-84 (2019)