857136C
Avanti
18:1 BMP (R,R)
sn-(1-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-3-phospho-sn-3′-(1′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt), chloroform
Sinónimos:
bis(monoacyl-glycerol)phosphate, lysobisphosphatidic acid; LBPA
About This Item
Ensayo
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (857136C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857136C
concentración
5 mg/mL (857136C-5mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP(OC[C@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)