Merck
850464C
Avanti
18:0-14:0 PC
1-stearoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinónimos:
1-octadecanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; SMPC; PC(18:0/14:0)
Seleccione un Tamaño
25 MG
141,00 €
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
141,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H80NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
734.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850464C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850464C
concentración
10 mg/mL (850464C-25mg)
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Phosphatidylcholine (PC) is a major bilayer-forming phospholipid in which the headgroup carries a positively and negatively charged quaternary amine and a phosphate, respectively.[1]
Aplicación
18:0-14:0 PC (1-stearoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used in liposomes to study its interference in the proliferation of several cell lines using transmission electron microscopy (TEM).[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidylcholine (PC) can form a hydrophobic surface in the mucus by acting as a surfactant to inhibit the penetrance of bacteria.[3]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850464C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lipid-Protein Interactions in Membranes
The Membranes of Cells, 291-334 (2016)
Inflammatory Bowel Disease
Integrative Medicine, 501-516 (2018)
Anna Werlein et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(7), 1599-1608 (2015-04-29)
According to early experiments with natural extracts, phosphatidylcholines (PCs) are widely considered essentially non-toxic. In addition to these physiological mixed-chain PCs, many different synthetic diacyl-PCs are currently available, but they have never been systematically evaluated for any interference with cell
Simon Becher et al.
Analytical chemistry, 90(19), 11486-11494 (2018-09-11)
Phosphatidylcholines are the major phospholipid component of most eukaryotic cell membranes. Phosphatidylcholines have been shown to actively participate in regulatory and metabolic processes. Dysfunctional metabolic processes have been linked to human disease and can result in altered phosphatidylcholine structural features