855476C
Avanti
13:0 Lyso PC
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinónimos:
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(13:0/0:0)
Seleccione un Tamaño
192,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
192,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (855476C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 855476C
concentración
10 mg/mL (855476C-25mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)