852472C
Avanti
C18(Plasm)-22:6 PC
1-(1Z-octadecenyl)-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinónimos:
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; GPCho(18:0p/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 5 mL (852472C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 852472C
concentración
1 mg/mL (852472C-5mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3