850474P
Avanti
18:1-14:0 PC
1-oleoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
1--(9Z-octadecenoyl)-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; OMPC; PC(18:1(9Z)/14:0)
Seleccione un Tamaño
141,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
141,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 5 × 100 mg (850474P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850474P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850474P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
Clave InChI
KIVAJCJTVPWSRJ-OQHNRNOKSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)