850385P
Avanti
18:2 (Cis) PC (DLPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Seleccione un Tamaño
238,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
238,00 €
Productos recomendados
descripción
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 2 × 100 mg (850385P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850385P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
Clave InChI
FVXDQWZBHIXIEJ-LNDKUQBDSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)