850454C
Avanti
16:0-14:0 PC
1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinónimos:
1-hexadecanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PMPC; PC(16:0/14:0)
Seleccione un Tamaño
141,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
141,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
solution
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850454C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850454C
concentración
10 mg/mL (850454C-25mg)
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)