Merck
850302C
Avanti
03:0 PC
1,2-dipropionyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinónimos:
PC(3:0/3:0)
Seleccione un Tamaño
25 MG
121,00 €
121,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
121,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H28NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
369.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
121,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850302C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850302C
concentración
10 mg/mL (850302C-25mg)
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Phosphatidylcholine (PC) is a strong bilayer-forming lipid. It the most common phospholipid in mammalian membranes.[1] It is also an important component of the mucosal layer of the colon.[2]
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Aplicación
03:0 PC is suitable for use to study its circular dichroic (CD) properties of aqueous and methanolic solutions.[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidylcholine (PC) functions as a surfactant within the mucus to form a hydrophobic surface to inhibit bacterial penetrance.[2] It is used to treat fat embolism. Phosphatidylcholine lowers the levels of cholesterol and triglycerides.[4]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850302C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Membranes of Cells (2016)
Circular dichroic properties of phosphatidylcholine micelles
Walde P, et al.
Langmuir, 15(7), 2346-2350 (1999)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Efficacy of injections of phosphatidylcholine into fat deposits-a non-surgical alternative to liposuction in body-contouring
Karl GH, et al.
Indian journal of plastic surgery : official publication of the Association of Plastic Surgeons of India, 38(2), 119-119 (2005)